Learn More
4-Chlorbenzoesäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10347620
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Chlorbenzoesäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347620
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10347620
Marke: Thermo Scientific Acros 159250250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-11-3
Summenformel C7H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.57
MDL-Nummer MFCD00002531
InChI-Schlüssel XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro, p-chlorbenzoic acid, chlorodracylic acid, benzoic acid, p-chloro, para-chlorobenzoic acid, 4-chloro-benzoic acid, p-carboxychlorobenzene, acido p-clorobenzoico, acido p-clorobenzoico italian
PubChem CID 6318
ChEBI CHEBI:30747
IUPAC-Name 4-Chlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzoic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 240.0°C to 243.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 274.0°C to 276.0°C
Flammpunkt 238°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel ClC6H4CO2H
Menge 25 g
Beilstein 09, 340
Merck Index 15, 2126
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0,08g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water, freely soluble in alcohol and ether
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0442446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number159252500,159250010,159250250
ChargennummerA0394307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number159252500,159250010,159250250
ChargennummerA0442446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog Number159252500,159250010,159250250
ChargennummerA0434528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2021 Catalog Number159252500,159250010,159250250
ChargennummerA0406901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2021 Catalog Number159252500,159250010,159250250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-Chlorbenzoesäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals >