Learn More
4-Amino-2-chlor-5-fluorpyrimidin, 98 % , Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10244864
Verfügbar ab: 08-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Amino-2-chlor-5-fluorpyrimidin, 98 % , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10244864 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 10244864
Marke: Thermo Scientific Acros 399980010
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 155-10-2 | C4H3ClFN3 | 147.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155-10-2
Summenformel C4H3ClFN3
Molekulargewicht (g/mol) 147.54
MDL-Nummer MFCD00057344
InChI-Schlüssel SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-fluoropyrimidine-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro-9ci, pubchem6930, 2-chlor-4-amino-5-fluorpyrimidinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 254372
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Fluorpyrimidin-4-Amin
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 193°C to 195°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 147.54
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
4-Amino-2-chlor-5-fluorpyrimidin, 98 % , Thermo Scientific Chemicals >