Learn More
2,4,6-Triaminopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10713901
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4,6-Triaminopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10713901
Marke: Thermo Scientific Acros 139250250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1004-38-2 | C4H7N5 | 125.135 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1004-38-2
MDL-Nummer MFCD00006100
InChI-Schlüssel JTTIOYHBNXDJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triaminopyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetriamine, pyrimidine-2,4,6-triyltriamine, pyrimidine, 2,4,6-triamino, triamino pyrimidine, 3ay, aaat, pubchem7216, 2,6-pyrimidinetriamine, 2,6-triaminopyrimidine
PubChem CID 13863
ChEBI CHEBI:39857
IUPAC-Name Pyrimidin-2,4,6-Triamin
SMILES C1=C(N=C(N=C1N)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Triaminopyrimidine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 246°C to 252°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C4H7N5
Menge 25 g
Beilstein 24,47
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 36.5g/kg in water (20°C). Other solubilities: 22.7g/kg in methanol (20°C),4.5g/kg in ethanol (20°C)
Molekulargewicht (g/mol) 125.13
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0405113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number139251000,139250050,139250250
ChargennummerA0444464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2022 Catalog Number139251000,139250050,139250250
ChargennummerA0442890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2022 Catalog Number139251000,139250050,139250250
ChargennummerA0405390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2021 Catalog Number139251000,139250050,139250250
ChargennummerA0419804 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2020 Catalog Number139251000,139250050,139250250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Triaminopyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2,4,6-Triaminopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >