Learn More
4-Acetoxy-3-Methoxybenzaldehyd 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde |
CAS Min. % | 95.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 73°C to 78°C |
Farbe | Beige |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3OC6H3(CHO)OC(=O)CH3 |
Menge | 100 g |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0435629 | Analysenzertifikat | 03/05/2024 | 385940050,385941000,385940250 |
A0417398 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 385940050,385941000,385940250 |
A0440778 | Analysenzertifikat | 18/04/2022 | 385940050,385941000,385940250 |
A0381487 | Analysenzertifikat | 21/02/2022 | 385940050,385941000,385940250 |
H11K04 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 385941000,385940250 |
Name des Produkts
4-Acetoxy-3-Methoxybenzaldehyd 96 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur