Learn More
4-Acetoxy-3-Methoxybenzaldehyd 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10288473
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Acetoxy-3-Methoxybenzaldehyd 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10288473
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10288473
Marke: Thermo Scientific Acros 385940250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881-68-5
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00003362
InChI-Schlüssel PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
PubChem CID 61229
ChEBI CHEBI:86956
IUPAC-Name (4-formyl-2-methoxyphenyl)acetat
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73°C to 78°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H3(CHO)OC(=O)CH3
Menge 25 g
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0435629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Catalog Number385940050,385941000,385940250
ChargennummerA0417398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number385940050,385941000,385940250
ChargennummerA0440778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2022 Catalog Number385940050,385941000,385940250
ChargennummerA0381487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2022 Catalog Number385940050,385941000,385940250
ChargennummerH11K04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number385941000,385940250
Name des Produkts
4-Acetoxy-3-Methoxybenzaldehyd 96 %, Thermo Scientific Chemicals >