Learn More
4,4'-oxybis(Benzoesäure), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11372727
Zum Warenkorb hinzufügen
4,4'-oxybis(Benzoesäure), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372727
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11372727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15651.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2215-89-6
Summenformel C14H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 258.229
MDL-Nummer MFCD00013988
InChI-Schlüssel WVDRSXGPQWNUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-oxybis benzoic acid, 4,4'-oxydibenzoic acid, 4,4'-oxybisbenzoic acid, 4-4-carboxyphenoxy benzoic acid, benzoic acid, 4,4'-oxybis, 4,4'-dicarboxydiphenyl ether, 4,4-oxobisbenzoic acid, 4,4'-diphenyl ether dicarboxylic acid, diphenyl ether 4,4'-dicarboxylic acid, pubchem9032Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75183
IUPAC-Name 4-(4-carboxyphenoxy)benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Schmelzpunkt 329°C to 332°C
Menge 25 g
Beilstein 2218315
Formelmasse 258.23
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer90012140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL15651.22,L15651.14
Name des Produkts
4,4'-oxybis(Benzoesäure), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >