Learn More
Diphenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354479
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diphenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354479
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11354479
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15791.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 101-84-8 | C12H10O | 170.211 g/mol
Diphenyl ether is widely used as a heat transfer agent and a dye carrier. It is employed as a processing aid in the production of polyesters. It acts as a chemical intermediate in the production of surface active agents and high temperature lubricants, fire retardants like polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and fragrance for detergents. It plays a vital role in the Ferrario reaction to produce phenoxathiin, which finds application in polyamide and polyimide production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylether wird häufig als Wärmeträger und Farbstoffträger verwendet. Es wird als Verarbeitungshilfe bei der Herstellung von Polyestern eingesetzt. Es fungiert als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von oberflächenaktiven Wirkstoffen und Hochtemperaturschmierstoffen, Flammschutzmitteln wie polybromierten Diphenylethern (PBDE) und Duftstoffen für Reinigungsmittel. Es spielt eine entscheidende Rolle in der Ferrario-Reaktion, Phenoxathiin zu produzieren, das Anwendung in der Polyamid- und Polyimid-Produktion findet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Ethylacetat, Benzol, Diethylether und Eisessigsäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-84-8
Summenformel C12H10O
Molekulargewicht (g/mol) 170.211
MDL-Nummer MFCD00003034
InChI-Schlüssel USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7583
ChEBI CHEBI:39258
IUPAC-Name Phenoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl ether
Schmelzpunkt 26°C to 29°C
Dichte 1.071
Siedepunkt 258°C to 260°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.5805
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1364620
Merck Index 14,7288
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform,ethyl acetate,benzene,diethyl ether and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2023 Catalog NumberA15791.0E,A15791.30,A15791.36
Chargennummer10247871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2023 Catalog NumberA15791.0E,A15791.30,A15791.36
Chargennummer10242564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2022 Catalog NumberA15791.0E,A15791.30,A15791.36
Chargennummer10238681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA15791.0E,A15791.30,A15791.36
ChargennummerI02W010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15791.0E,A15791.30,A15791.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diphenyl oxide
Name des Produkts
Diphenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >