Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-Anilinphenylazo)benzolsulfonsäurenatriumsalz, geeignet als Indikator
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt |
Farbe | Ocker bis Orange |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 g |
Merck Index | 15, 9955 |
Formelmasse | 375.38 |
Güte | Extrarein |
Physikalische Form | Pulver |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459550 | Analysenzertifikat | 25/01/2024 | 401260250,401260010,401261000 |
A0399958 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 401260250,401260010,401261000 |
A0385553 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 401260250,401260010,401261000 |
A0409066 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 401260250,401260010,401261000 |
A0448208 | Analysenzertifikat | 08/12/2022 | 401260250,401260010,401261000 |
Sicherheit und Handhabung
- 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.