Learn More
4-(1H-Pyrrol-1-yl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10072494
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(1H-Pyrrol-1-yl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10072494
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 10072494
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC25516DE
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 23351-07-7
Summenformel C11H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 168.20
MDL-Nummer MFCD00085164
InChI-Schlüssel OKVSZRKKRHNDOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4-cyanophenyl pyrrole, benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl, 4-1-pyrrolyl benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl benzonitrile, 4-pyrrolylbenzenecarbonitrile, acmc-1cekp, maybridge1_001756, 1-4-cyanophenyl-pyrroleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 272424
SMILES N#CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
IUPAC-Name 4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzonitril
Formelmasse 168.2
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-(1H-Pyrrol-1-yl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™ >