Learn More
4-(1H-Pyrrol-1-yl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 25 g |
IUPAC-Name | 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile |
Formelmasse | 168.2 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-(1H-Pyrrol-1-yl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur