Learn More
3M™ Einweg-Laborkittel, Serie 4440
Bietet Schutz gegen nicht gesundheitsschädliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer. Der 3M Laborschutzkittel für den Einmalgebrauch wurde einer Anti-Statik-Behandlung unterzogen und eignet sich für den Umgang mit gefahrlosen Stoffen.
348.84 CHF - 399.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15895111
|
3M™
7000089711 |
Extragroß |
399.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15759847
|
3M™
7000089709 |
Mittel |
399.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15805121
|
3M™
7000089712 |
2XL |
399.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15769847
|
3M™
7000089714 |
4X bis L | N/A | |||||||
12991335
|
3M™
7000089708 |
Klein |
399.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15885111
|
3M™
7000089710 |
Groß |
399.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15815121
|
3M™
7000089713 |
3XL |
399.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Atmungsaktives, leichtes Material
- Für leichte Anwendungen entwickelt
- Bietet Schutz gegen nicht gesundheitsschädliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer.
- Mit Reißverschluss
- Antistatisch behandelt
- Strickbündchen
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
Polypropylen | |
Reißverschluss | |
Ja | |
CE-Kategorie 1 | |
1,93 oz. |
Unisex | |
Weiß | |
Gestrickt | |
Umgestochen | |
Catering, Reinräume, Elektronikfertigung, Allgemeine Wartungsarbeiten, Labore | |
Mikroporöses Verbundmaterial |