Learn More
3M™ Einweg-Laborkittel, Serie 4440
Artikelnummer. 15885111
Groß
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
3XL
4X bis L
Bietet Schutz gegen nicht gesundheitsschädliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer. Der 3M Laborschutzkittel für den Einmalgebrauch wurde einer Anti-Statik-Behandlung unterzogen und eignet sich für den Umgang mit gefahrlosen Stoffen.
  • Atmungsaktives, leichtes Material
  • Für den Umgang mit gefahrlosen Stoffen
  • Bietet Schutz gegen nicht gesundheitsschädliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer
  • Reißverschluss
  • Anti-Statik-behandelt
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Groß
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Reißverschluss
Stulpenform Gestrickt
Einwegprodukt Ja
Modell 4440-L
Saumtyp Umgestochen
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 36 bis 38 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 91 bis 97 cm
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Catering, Reinräume, Elektronikfertigung, Allgemeine Wartungsarbeiten, Labore
Gewicht (angloamerikanisch) 1,93 oz.
Bauweise Mikroporöses Verbundmaterial
Name des Produkts
3M™ Einweg-Laborkittel, Serie 4440 >