Learn More
3M™ Einweg-Laborkittel, Serie 4440
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
3XL
4X bis L
Beschreibung
- Atmungsaktives, leichtes Material
- Für den Umgang mit gefahrlosen Stoffen
- Bietet Schutz gegen nicht gesundheitsschädliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer
- Reißverschluss
- Anti-Statik-behandelt
- Strickbündchen
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | 3XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Stulpenform | Gestrickt |
Einwegprodukt | Ja |
Modell | Gehäuse 4440-3XL |
Saumtyp | Umgestochen |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Datasheets
7000089713
DateigrößeVersion: 579 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Einweg-Laborkittel, Serie 4440 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur