Learn More
3M™ Einweg-Laborkittel, Serie 4440
Bietet Schutz gegen nicht gesundheitsschädliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer. Der 3M Laborschutzkittel für den Einmalgebrauch wurde einer Anti-Statik-Behandlung unterzogen und eignet sich für den Umgang mit gefahrlosen Stoffen.
Marke: 3M™ 7000089711
233.13 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Atmungsaktives, leichtes Material
- Für den Umgang mit gefahrlosen Stoffen
- Bietet Schutz gegen nicht gesundheitsschädliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer
- Reißverschluss
- Anti-Statik-behandelt
- Strickbündchen
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
Unisex | |
Weiß | |
Gestrickt | |
4440-XL | |
38 bis 40 in. | |
CE-Kategorie 1 | |
1,93 oz. |
Extragroß | |
Polypropylen | |
Reißverschluss | |
Ja | |
Umgestochen | |
96 bis 101 cm | |
Catering, Reinräume, Elektronikfertigung, Allgemeine Wartungsarbeiten, Labore | |
Mikroporöses Verbundmaterial |