Learn More
KGW Isotherm™ Dewar-Transport-Gefäß mit Deckel, Typ 28, Version BE
Ein hervorragendes Gefäß für die Lagerung und den Transport temperaturempfindlicher Güter wie Trockeneis.
Marke: KGW Isotherm™ 1223
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten im Labor
- Kühlung von kleinen Proben
- Hochwertige Isoliereigenschaften
- Bei der Lagerung von Flüssigstickstoff muss ein Loch von 2 mm Durchmesser in der Mitte des Deckels sein
- Robuster Aufbau für lange Lebensdauer
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Mit isolierendem Deckel, der von zwei Federklemmen gehalten wird
- Inklusive Griff aus Aluminium
Spezifikation
160 mm | |
230 mm | |
Isolierter Deckel, durch zwei Federclips gehalten, Griff | |
40 h | |
138 mm | |
Abdeckung aus Edelstahl |
Kühlen von kleinen Proben | |
305 mm | |
1.6 l/Tag | |
3000 ml | |
Borosilikatglas 3.3 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Dewar-Transport-Gefäß mit Deckel, Typ 28, Version BE > Innendurchmesser: 138 mm; Außendurchmesser: 160 mm; Innenhöhe: 230 mm; Außenhöhe: 305 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur