Learn More
Bel-Art™ H441500000 GLASSCHREIBER
Für die dauerhafte Kennzeichnung von Laborutensilien aus Glas, Keramik und Kunststoff
Marke: Bel-Art™ H44150-0000
Beschreibung
- Wolframcarbidspitze (Mohs-Härte = 9) versieht Laborutensilien mit Kennzeichnungen
- Eindrehbare Spitze per stiftähnlichem Druckknopf aktivierbar
- Kann einsatzbereit an Tasche befestigt werden
Spezifikation
Einziehbar | |
Black | |
Taschenhalterung | |
Jeweils |
Schreibstift | |
Wolframkarbid | |
Für die dauerhafte Kennzeichnung von Laborutensilien aus Glas, Keramik und Kunststoff |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ H441500000 GLASSCHREIBER > Wolframkarbid-Spitze
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur