Learn More
Invitrogen™ Nigericin, Free Acid
Zur intrazellulären Kalibrierung der Fluoreszenzreaktion von zytosolischen pH-Indikatoren
Marke:  Invitrogen™ N1495
Artikelnummer. 11589116
  • 510.00 CHF / 10 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchgeführt mit K+/H+ Ionophor Nigericin
  • Bewirkt ein Gleichgewicht des intrazellulären und extrazellulären pH-Werts bei Vorandensein der depolarisierenden Konzentration von extrazellulärem K+
Anionennachweis, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zelllebensfähigkeit, Proliferation und Funktion, ionische Homöostase und Signalisierung, pH-Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 mg
Ionophor
Fest
Raumtemperatur
C40H68O11.
Nigericin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2984228 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog NumberN1495
Chargennummer2352678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog NumberN1495
Chargennummer2770853 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog NumberN1495
Chargennummer2136874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2019 Catalog NumberN1495
Chargennummer2043009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2019 Catalog NumberN1495
Name des Produkts
Invitrogen™ Nigericin, Free Acid > 10 mg