Learn More
Masterflex™ 3-Schläuche mit Flüssigkeitsstopps, Tygon LMT- 55
Für den optimalen Betrieb in Ihrer Ismatec Pumpe konzipiert.
43.66 CHF - 178.00 CHF
Spezifikation
Material Tygon LMT-55
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laboranwendungen, Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf-Design
Verpackungsmenge 12/Pk
Resistenzeigenschaften Acids: Good, Alkaline solutions: Good, Solvents: Not rec., Pressure: Fair, Vacuum: Good, Viscous media: Excellent, Sterile media: Limited
Farbe Durchsichtig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15866304
Unterlagen ansehen
Masterflex™
SC0051T
I.D. 0.38 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10065230
Unterlagen ansehen
Masterflex™
SC0065T
I.D. 1.52 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15925811
Unterlagen ansehen
Masterflex™
97619-39
Innendurchmesser1,75 mm
178.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15935811
Unterlagen ansehen
Masterflex™
97619-40
Innendurchmesser1,85 mm
178.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15945811
Unterlagen ansehen
Masterflex™
97619-42
Innendurchmesser2,06 mm
178.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf.
  • Farbkodierte Stopps.
  • Kostengünstige Universalschläuche für allgemeine Laboranwendungen.
  • Transparent.
  • Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
  • Glatte polierte Innenwand.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
Spezifikation
Spezifikation
Tygon LMT-55
12/Pk
Durchsichtig
Allgemeine Laboranwendungen, Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf-Design
Acids: Good, Alkaline solutions: Good, Solvents: Not rec., Pressure: Fair, Vacuum: Good, Viscous media: Excellent, Sterile media: Limited