Learn More
Masterflex™ 3-Schläuche mit Flüssigkeitsstopps, Tygon LMT- 55
Für den optimalen Betrieb in Ihrer Ismatec Pumpe konzipiert.
Marke:  Masterflex™ 97619-39
 View more versions of this product
Product Code. 15925811
  • 178.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Zur Verwendung mit Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf.
  • Farbkodierte Stopps.
  • Kostengünstige Universalschläuche für allgemeine Laboranwendungen.
  • Transparent.
  • Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
  • Glatte polierte Innenwand.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
Specifications
Specifications
Blau-Grün
Tygon LMT-55
Allgemeine Laboranwendungen, Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf-Design
Säuren:Gut, Laugen:Gut, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Mittelmäßig, Vakuum:Gut, Viskose Medien:Hervorragend, Sterile Medien:Eingeschränkt
Durchsichtig
Innendurchmesser1,75 mm
406,4 mm
12/Packung
Innendurchmesser1,75 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado