Learn More
Masterflex™ 3-Schläuche mit Flüssigkeitsstopps, Tygon LMT- 55
Für den optimalen Betrieb in Ihrer Ismatec Pumpe konzipiert.
Marke:  Masterflex™ SC0065T
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10065230
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf.
  • Farbkodierte Stopps.
  • Kostengünstige Universalschläuche für allgemeine Laboranwendungen.
  • Transparent.
  • Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
  • Glatte polierte Innenwand.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
Spezifikation
Spezifikation
Gelb-Blau
Tygon LMT-55
Allgemeine Laboranwendungen, Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf-Design
12/Pk
I.D. 1.52 mm
74 °C
1.52 mm
400 mm
-50 °C
Acids: Good, Alkaline solutions: Good, Solvents: Not rec., Pressure: Fair, Vacuum: Good, Viscous media: Excellent, Sterile media: Limited
Durchsichtig