Learn More
Masterflex™ 3-Schläuche mit Flüssigkeitsstopps, Tygon LMT- 55
Für den optimalen Betrieb in Ihrer Ismatec Pumpe konzipiert.
Marke: Masterflex™ SC0051T
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf.
- Farbkodierte Stopps.
- Kostengünstige Universalschläuche für allgemeine Laboranwendungen.
- Transparent.
- Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
- Glatte polierte Innenwand.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
Spezifikation
Orange-Grün | |
Tygon LMT-55 | |
Allgemeine Laboranwendungen, Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf-Design | |
12/Pk | |
I.D. 0.38 mm | |
74 °C |
0.38 mm | |
400 mm | |
-50 °C | |
Acids: Good, Alkaline solutions: Good, Solvents: Not rec., Pressure: Fair, Vacuum: Good, Viscous media: Excellent, Sterile media: Limited | |
Durchsichtig |