Learn More
Masterflex™ 3-Schläuche mit Flüssigkeitsstopps, Tygon LMT- 55
Für den optimalen Betrieb in Ihrer Ismatec Pumpe konzipiert.
Marke: Masterflex™ 97619-39
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf.
- Farbkodierte Stopps.
- Kostengünstige Universalschläuche für allgemeine Laboranwendungen.
- Transparent.
- Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
- Glatte polierte Innenwand.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
Spezifikation
Blau-Grün | |
Tygon LMT-55 | |
Allgemeine Laboranwendungen, Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf-Design | |
Säuren:Gut, Laugen:Gut, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Mittelmäßig, Vakuum:Gut, Viskose Medien:Hervorragend, Sterile Medien:Eingeschränkt | |
Durchsichtig |
Innendurchmesser1,75 mm | |
406,4 mm | |
12/Packung | |
Innendurchmesser1,75 mm |