Learn More
3-Phenylcinnolin-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10282932
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Phenylcinnolin-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10282932
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 10282932
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM09072DA
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 10604-21-4
Summenformel C15H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 250.257
MDL-Nummer MFCD00219795
InChI-Schlüssel UGJHDXUWDLKCDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cinnolinecarboxylicacid, 3-phenyl, maybridge1_004872, 3-phenyl-cinnoline-4-carboxylic acid
PubChem CID 5709072
IUPAC-Name 3-Phenylchinolin-4-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3N=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylcinnoline-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 250.26
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Phenylcinnolin-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >