Learn More
3-Phenylcinnolin-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Phenylcinnoline-4-carboxylic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 250.26 |
Reinheit (%) | 97% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Phenylcinnolin-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur