Learn More
3-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10217263
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10217263
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10217263
Marke: Thermo Scientific Acros 167350250
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27246-81-7
Summenformel C6H8BrClN2
Molekulargewicht (g/mol) 223.50
MDL-Nummer MFCD00012933
InChI-Schlüssel RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenylhydrazine hydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, m-bromophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, m-bromophenyl-, monohydrochloride, 3-bromophenylhydrazinehydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hcl, hydrazine, 3-bromophenyl-, monohydrochloride, pubchem23212, acmc-1clhxMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 33757
IUPAC-Name (3-bromphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 225°C to 231°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4NHNH2·HCl
Menge 25 g
Beilstein 15, 433
Formelmasse 223.51
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0389650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number167350050,167350250
Name des Produkts
3-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >