Learn More
3,5-Dinitrosalicysäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10654632
Zum Warenkorb hinzufügen
3,5-Dinitrosalicysäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10654632
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10654632
Marke: Thermo Scientific Acros 156441000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
3,5-Dinitrosalicylsäure, CAS Nr. 609-99-4, auch bekannt als DNS oder DNSA, wird zur Quantifizierung von Kohlenhydratkonzentrationen im Blut durch Kalorimetrie verwendet.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
3,5-Dinitrosalicylsäure, auch DNA oder DNSA genannt, reagiert mit reduzierenden Zuckern, die 3-Amino-5-Nitrosalicylsäure bilden, eine aromatische Verbindung mit maximaler Absorption bei 540 nm, die eine Spektralphotometer-Messung der Menge reduzierender Moleküle ermöglicht
Anwendungen
  • Es wird zur Quantifizierung von reduzierenden Zuckern durch Kolorimetrie im Blut verwendet. Es wird auch zur Analyse der Glykosidase (Glykosid-Hydrolase)-Aktivität durch Quantifizierung von enzymatisch freigesetztem
  • 3,5-Dinitrosalicylsäure kann Reduktionsstoffe im Urin nachweisen
  • Diese Verbindung wird verwendet, um das Vorhandensein von freien Carbonylgruppen (C=O) zu erkennen
  • 3,5-Dinitrosalicylsäure kann verwendet werden, um die Auswirkungen von Silbernanopartikeln (AgNPs) auf Membranlecks zu bestimmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-99-4
Summenformel C7H4N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 228.12
MDL-Nummer MFCD00007104
InChI-Schlüssel LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11873
ChEBI CHEBI:53648
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitrosalicylic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 170.0°C to 174.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (O2N)2C6H2(OH)CO2H
Menge 100 g
Beilstein 10,122
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formelmasse 228.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465424 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number156445000,156440010,156441000
ChargennummerA0462973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2024 Catalog Number156445000,156440010,156441000
ChargennummerA0460938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number156445000,156440010,156441000
ChargennummerA0459297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2024 Catalog Number156445000,156440010,156441000
ChargennummerA0452102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number156445000,156440010,156441000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,5-Dinitrosalicysäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >