Learn More
3,4-(Methylendioxy)-phenylacetonitril, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307476
Zum Warenkorb hinzufügen
3,4-(Methylendioxy)-phenylacetonitril, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307476
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11307476
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09518.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile was used in synthesis of derrubone. It was used as standard to analyze the seized methamphetamine samples showing unique profiles of stable isotopic compositions by isotope ratio mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-(Methylendioxy)phenylacetonitril wurde bei der Synthese von Derrubon verwendet. Wurde als Standard verwendet, um die beschlagnahmten Methamphetaminproben zu analysieren, die einzigartige Profile stabiler Isotopenzusammensetzungen durch Isotopenverhältnis-Massenspektrometrie zeigen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4439-02-5
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00005835
InChI-Schlüssel ZQPBOYASBNAXOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy phenylacetonitrile, 1,3-benzodioxole-5-acetonitrile, 3,4-methylenedioxyphenylacetonitrile, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzyl cyanide, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 1,3-benzodioxol-5-ylacetonitrile, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzylcyanide, homopiperonylonitrileMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 78178
IUPAC-Name 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)Acetonitril
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Siedepunkt 135°C to 140°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 7739
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10138939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Catalog NumberL09518.18,L09518.09
Chargennummer10138939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL09518.18,L09518.09
Name des Produkts
3,4-(Methylendioxy)-phenylacetonitril, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >