Learn More
3,4-Dihydroxy-3-Cyclobuten-1,2-Dion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10675012
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3,4-Dihydroxy-3-Cyclobuten-1,2-Dion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675012
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10675012
Marke: Thermo Scientific Acros 154020050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2892-51-5
MDL-Nummer MFCD00001334
InChI-Schlüssel PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dioneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 17913
ChEBI CHEBI:52141
IUPAC-Name 3,4-Dihydroxycyclobut-3-en-1,2-dion
SMILES C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1, 2-dione
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 293°C
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 190g/mL
Flammpunkt 190°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H2O4
Menge 5 g
Beilstein 08, IV, 2701
Fieser 04,466; 13,284; 15,296
Merck Index 15, 8897
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (30°C)
Molekulargewicht (g/mol) 114.06
Formelmasse 114.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number154020250,154020050,154021000
ChargennummerA0397225 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number154020250,154020050,154021000
ChargennummerA0404105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number154020250,154020050,154021000
ChargennummerA0405957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number154020250,154020050,154021000
ChargennummerA0414411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number154020250,154020050,154021000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3,4-Dihydroxy-3-Cyclobuten-1,2-Dion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >