Learn More
Krokonsäure-Dinatriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11475876
Zum Warenkorb hinzufügen
Krokonsäure-Dinatriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475876
1 g
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Artikelnummer. 11475876
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22235.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14379-00-1
Summenformel C5Na2O5
Molekulargewicht (g/mol) 186.03
MDL-Nummer MFCD00191954
InChI-Schlüssel OQXLFPHHAAAVKQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym croconic acid disodium salt, croconic acid, disodium salt, disodium trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis olate, sodium 3,4,5-trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis olate, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione disodium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12120285
IUPAC-Name disodium trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Croconic acid disodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Formelmasse 186.03
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2023 Catalog NumberB22235.01,B22235.03
Chargennummer10244263 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2022 Catalog NumberB22235.01,B22235.03
Chargennummer10232572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22235.01,B22235.03
Chargennummer10144807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22235.01,B22235.03
Chargennummer10144219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22235.01,B22235.03
Name des Produkts
Krokonsäure-Dinatriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >