Learn More
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, Mittelloch, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum
Gebrauchsfertige Kombinationsdichtungen.
Marke:  Fisherbrand™ 24 15 1394
42.74 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11530595
  • 57.10 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kein zeitaufwändiger und komplizierter Zusammenbau
  • Keine Kontamination der Einlage durch Schweiß oder Fett, die normalerweise durch manuellen Zusammenbau verursacht wird
  • Zahlreiche unterschiedliche Septenmaterialien für fast alle Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/Butyl
24 mm
Lagerung
2,5 mm
Grau, Rot, Weiß
Polypropylen
100
Schraube
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, Mittelloch, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum > Butyl/PTFE rot/grau ,2.5  mm Dicke ,55° Shore A