Learn More
Azlon™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
Marke:  Azlon™ BWP0250BULK
565.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24323" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15377017
  • 610.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
  • Beständige Flaschen aus HDPE mit hoher Klarheit und Schraubverschlüssen aus Polypropylen
  • Auslaufsicheres Design ohne Innenbeschichtung
  • Glatte Innenkontur für effizientes und einfaches Ausgießen
  • Sehr beständig und langlebig
  • Ideal zur Lagerung zahlreicher Flüssigkeiten, zur Medienvorbereitung und Probenahme
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
200
200/Packung
Ja
140 mm
60 mm
Polypropylen
Großpackung
Weiß
Autoklavierbar
Polypropylen
Schraubkappe
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Polypropylen-Weithalsflaschen >