Learn More
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, Mittelloch, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum
Gebrauchsfertige Kombinationsdichtungen.
57.10 CHF - 101.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 24 mm |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
Menge | 100 |
Typ | Schraube |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10541013
|
Fisherbrand™
24 15 1163 |
Weiß, Beige | Silikon/PTFE | 3,2 mm |
101.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11530595
|
Fisherbrand™
24 15 1394 |
Grau, Rot, Weiß | PTFE/Butyl | 2,5 mm |
57.10 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Kein zeitaufwändiger und komplizierter Zusammenbau
- Keine Kontamination der Einlage durch Schweiß oder Fett, die normalerweise durch manuellen Zusammenbau verursacht wird
- Zahlreiche unterschiedliche Septenmaterialien für fast alle Anwendungen
Spezifikation
24 mm | |
Lagerung | |
Schraube |
Polypropylen | |
100 |