Learn More
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, verklebt, weiß, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
94.50 CHF - 1100.00 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
---|---|
Farbe | Weiß, Beige, Naturfarben |
Außendurchmesser (metrisch) | 24 mm |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10729454
|
Fisherbrand™
24 04 0842 |
Schraube |
159.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10132322
|
Fisherbrand™
24 04 0841 |
Schraube | N/A | |||||||
11778266
|
Fisherbrand™
24 04 0841 |
Schraube |
1100.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Kombinationsdichtungen
- Kein zeitaufwändiger und komplizierter Zusammenbau
- Keine Kontamination der Einlage durch Schweiß oder Fett, die normalerweise durch manuellen Zusammenbau verursacht wird
- Weiße 24-400-Verschlüsse
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
24 mm | |
Lagerung | |
3,2 mm |
Weiß, Beige, Naturfarben | |
Polypropylen | |
100 |