Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, Kopfraum-Kappe (Druckablasskappe), angebrachtes Septum
Druckausgleichsdichtungen (Aluminium-PR) öffnen sich bei Innendruck über 3.0 ±0.5 bar.
287.00 CHF - 1205.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Anwendung) Headspace
Menge 1000
Typ Bördelverschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11758246
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 03 0112
Silber, Grau PTFE/Butyl 3 mm
712.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11747617
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 0163
Blau transparent, Weiß Silikon/PTFE 3 mm
936.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11788246
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 0264
Blau, Grau PTFE/Butyl 3 mm
679.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11580505
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 03 0828
Weiß Silikon/PTFE 3,2 mm
1055.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11835030
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 0126
Dunkelgrau Butyl 3 mm
287.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11885030
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 0326
Silber, Weiß Silikon/Aluminium 3 mm
1205.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 20mm
  • Kombinationsversiegelung
  • Aluminium
  • Kopfraumkappe
  • Mittelloch
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
Headspace
Bördelverschluss
Aluminium
1000
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, Kopfraum-Kappe (Druckablasskappe), angebrachtes Septum