Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, Kopfraum-Kappe (Druckablasskappe), angebrachtes Septum
Druckausgleichsdichtungen (Aluminium-PR) öffnen sich bei Innendruck über 3.0 ±0.5 bar.
Marke:  Fisherbrand™ 20 03 0828
588.54 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11580505
  • 1030.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 20mm
  • Kombinationsversiegelung
  • Aluminium
  • Kopfraumkappe
  • Mittelloch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
20 mm
Headspace
3,2 mm
Weiß
Aluminium
1000
Bördelverschluss
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, Kopfraum-Kappe (Druckablasskappe), angebrachtes Septum > Silikon/PTFE weiß/beige ,3.2 mm Dicke ,45° Shore A