Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, Kopfraum-Kappe (Druckablasskappe), angebrachtes Septum
Druckausgleichsdichtungen (Aluminium-PR) öffnen sich bei Innendruck über 3.0 ±0.5 bar.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 0264
465.57 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 20mm
- Kombinationsversiegelung
- Aluminium
- Kopfraumkappe
- Mittelloch
Spezifikation
PTFE/Butyl | |
20 mm | |
Pharma-Fix-Septen | |
1000 | |
Bördelverschluss |
Blau, Grau | |
Aluminium | |
Headspace | |
3 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
1Stunden
8Minuten
39Sekunden
34
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, Kopfraum-Kappe (Druckablasskappe), angebrachtes Septum > Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE) blau/grau ,3.0 mm dick, ,50° Shore A,
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur