Learn More
Asecos™ CS-Phoenix Sicherheitslagerschränke
Für die sichere und sachgerechte Lagerung von nicht brennbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke:  Asecos™ 3049704130516
Artikelnummer. 15665218
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit - robuste, vollständig geschweißte Bauweise für hohe industrielle Anforderungen
  • Hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse
  • Doppelwandige Türkonstruktion
  • Gemäß TRGS 510
  • Mit Falttüren lieferbar
  • Belüftung – anschlussfertig zu einer technischen Abgasanlage (DN 75), natürliche Belüftung am Schrankboden
  • In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten ermöglichen
  • Für innen sind herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen am Boden erhältlich
  • Pulverbeschichtete, strukturierte Oberfläche
  • Keine unbefugte Verwendung: Tür abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
Spezifikation
Spezifikation
TRGS 510
493 x 996 x 1835 mm
Gefaltet
600 kg
Pulverbeschichtet
Hellgrau
Sicherheitsschrank
2 Falttüren in Lichtgrau; 4 Ausziehböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit PP-Wanne, Tragfähigkeit 30 kg, Kapazität 33 l
520 x 1055 x 1950 mm
Lagerung von nicht-brennbaren und toxischen Chemikalien und Substanzen
2
146 kg
Stahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ CS-Phoenix Sicherheitslagerschränke > 4 x 30 kg/33 l-Einlegeböden mit Wanne