Learn More
Fisherbrand™ 20 mm-Bördelverschluss, silberfarben, Aluminiumverschluss, 10 mm-Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 20 03 0142
622.73 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11793127
  • 735.00 CHF / 1000 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 20mm
  • Kombinationsversiegelung
  • Aluminium
  • Kappe
  • li>Mittelloch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
20 mm
Headspace
3 mm
20 mm
Silber, Blau transparent, Weiß
Aluminium
1000
Klemme
20 mm Vials mit Crimprand
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
    Tage
    32
    Stunden
    15
    Minuten
    21
    Sekunden
    10
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    18
    Stunden
    15
    Minuten
    21
    Sekunden
    10
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
    Tage
    73
    Stunden
    15
    Minuten
    21
    Sekunden
    10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm-Bördelverschluss, silberfarben, Aluminiumverschluss, 10 mm-Mittelloch, zusammengesetztes Septum > Silikon/PTFE transparent blau/weiß, 3,0 mm Dicke, 45° Shore A