Learn More
Fisherbrand™ 20 mm-Bördelverschluss, silberfarben, Aluminiumverschluss, 10 mm-Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 1642
1144.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21972" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 20mm
- Kombinationsversiegelung
- Aluminium
- Kappe li>Mittelloch
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
20 mm | |
Headspace | |
1,5 mm |
Blau, Weiß | |
Aluminium | |
1000 | |
Bördelverschluss |