Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, rot, magnetische Bimetall-Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
52.30 CHF - 1730.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Bimetall
Zur Verwendung mit (Anwendung) Headspace
Menge 100
Typ Bördelverschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11825050
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 03 1536
Blau transparent, Durchsichtig, Rot Silikon/PTFE 3 mm
1730.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12970981
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 1623
Grau, Rot PTFE/Butyl 3 mm N/A N/A N/A
16398377
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 1623
Grau, Rot PTFE/Butyl 3 mm
508.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16388377
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 03 1604
Beige, Weiß, Rot Silikon/PTFE 3,2 mm
860.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11368641
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 1604
Beige, Weiß, Rot Silikon/PTFE 3,2 mm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • 20 mm
  • Verschluss
  • Magnetisch
  • Bi-Metallkappe
  • Rot
  • 8 mm Mittelloch
  • Kombinationsversiegelung
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
Headspace
Bördelverschluss
Bimetall
100
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, rot, magnetische Bimetall-Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum