Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, rot, magnetische Bimetall-Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 20 03 1623
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12970981
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 20 mm
  • Verschluss
  • Magnetisch
  • Bi-Metallkappe
  • Rot
  • 8 mm Mittelloch
  • Kombinationsversiegelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/Butyl
20 mm
Headspace
3 mm
Grau, Rot
Bimetall
100
Bördelverschluss
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, rot, magnetische Bimetall-Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum > Butyl/PTFE grau/grau, 3,0 mm Dicke, 50° Shore A,