Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, rot, magnetische Bimetall-Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 1604
798.35 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 20 mm
- Verschluss
- Magnetisch
- Bi-Metallkappe
- Rot
- 8 mm Mittelloch
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
20 mm | |
Headspace | |
3,2 mm |
Beige, Weiß, Rot | |
Bimetall | |
100 | |
Bördelverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
23Stunden
15Minuten
26Sekunden
13 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
54Stunden
15Minuten
26Sekunden
13Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%