Learn More
2-n-Propyl-1-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-n-Propyl-1-heptanol is used as a starting material for the production of plasticizers for PVC, e.g. Palatinol™ 10-P.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-n-Propyl-1-Heptanol wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Weichmachern für PVC, z. B. Palatinol™10-P, verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-n-Propyl-1-heptanol |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Miscible with most common organic solvents. |
Formelmasse | 158.28 |
Reinheit (%) | 98% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P07I019 | Analysenzertifikat | 24/02/2023 | H50340.03,H50340.06 |
T07G044 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | H50340.03,H50340.06 |
I03Z048 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H50340.03,H50340.06 |
K16Q044 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H50340.03,H50340.06 |
10127588 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H50340.03,H50340.06 |
Sicherheit und Handhabung
- 2-n-Propyl-1-heptanol
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-n-Propyl-1-heptanol