Learn More
2-n-Propyl-1-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11449520
Zum Warenkorb hinzufügen
2-n-Propyl-1-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449520
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11449520
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50340.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-n-Propyl-1-heptanol is used as a starting material for the production of plasticizers for PVC, e.g. Palatinol™ 10-P.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-n-Propyl-1-Heptanol wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Weichmachern für PVC, z. B. Palatinol™10-P, verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10042-59-8
Summenformel C10H22O
Molekulargewicht (g/mol) 158.285
MDL-Nummer MFCD00046768
InChI-Schlüssel YLQLIQIAXYRMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propyl-1-heptanol, 1-heptanol, 2-propyl, 2-propylheptanol, 2-n-propyl-1-heptanol, 2-propylheptyl alcohol, 2-propyl heptanol, 2-propyl-heptan-1-ol, acmc-20ann4, 2-propyl-1-heptanol #, dsstox_cid_9302
PubChem CID 24847
IUPAC-Name 2-Propylheptan-1-ol
SMILES CCCCCC(CCC)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-n-Propyl-1-heptanol
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Miscible with most common organic solvents.
Formelmasse 158.28
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
2-n-Propyl-1-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >