Learn More
2-Methoxyethanol, +99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10317650
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methoxyethanol, +99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10317650
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Artikelnummer. 10317650
Marke: Thermo Scientific Acros 180790025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-Methoxyethanol, 99+ %, C3H8O2, CAS-Nummer 109-86-4, 2-Methoxy-1-Ethanol, 3-oxa-1-Butanol, Dowanol em, Emme, Ethanol, 2-Methoxy, Ethylenglykolmonomethylether, Methoxyethanol, Methylcellosolve, Methyloxitol, Monomethylglycol, 2,5 l, 99 % min. (GC), 01, 467, 124,0 °C, 100,0, 99,0, CHEBI:46790
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-86-4
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
MDL-Nummer MFCD00002867
InChI-Schlüssel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol emMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
SMILES COCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -85.0°C
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 124.0°C
Flammpunkt 38°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.402
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 467
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Merck Index 15, 6063
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Viskosität 1.7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 76.09
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number180790010,180790250,180790025
ChargennummerA0466490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number180790010,180790250,180790025
ChargennummerA0466489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number180790010,180790250,180790025
ChargennummerA0403352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number180790010,180790250,180790025
ChargennummerA0403351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number180790010,180790250,180790025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxyethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Methoxyethanol
Name des Produkts
2-Methoxyethanol, +99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >