Learn More
2-Mercaptobenzimidazol 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10477320
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Mercaptobenzimidazol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10477320
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10477320
Marke: Thermo Scientific Acros 125440050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-39-1
Summenformel C7H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 150.20
MDL-Nummer MFCD00466107
InChI-Schlüssel YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mbMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 707035
SMILES S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptobenzimidazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 302°C to 307°C
Farbe Beige bis weiß
Siedepunkt 451°C
Flammpunkt >250°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 24, 119
Merck Index 15, 1084
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.6g/L (23°C). Other solubilities: soluble in acetone,ethyl acetate and ethanol
IUPAC-Name 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-thion
Formelmasse 150.2
Reinheit (%) 98%
Unlösliche Stoffe 0.3% max. (in NaOH)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457977 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number125440050,125442500,125441000,125440010
ChargennummerA0438248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number125440050,125442500,125441000,125440010
ChargennummerA0454452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number125440050,125442500,125441000,125440010
ChargennummerA0380825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog Number125440050,125442500,125441000,125440010
ChargennummerA0398686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number125440050,125442500,125441000,125440010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptobenzimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
2-Mercaptobenzimidazol 98 %, Thermo Scientific Chemicals >