Learn More
2-Iod-5-(trifluormethyl)-pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Synonym | 2-iodo-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl-2-iodopyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl, pubchem16308, acmc-1c5wh, 2-iodanyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2-iodo-5-trifluoromethyl |
Formelmasse | 272.99 |
Reinheit (%) | 96% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S15C042 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | H63848.03,H63848.MD,H63848.06 |
P09I013 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | H63848.03,H63848.MD,H63848.06 |
81301152 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H63848.03,H63848.MD,H63848.06 |
S15C042 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | H63848.03,H63848.MD,H63848.06 |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Iod-5-(trifluormethyl)-pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur