Learn More
2-Chlor-3,5-Dibromo-6-Methylpyridin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-chloro-3, 5-dibromo-6-methylpyridine |
CAS | 1000018-58-5 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C6H4Br2ClN |
MDL-Nummer | MFCD09702430 |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-chloro-3,5-dibromo-6-methylpyridine, acmc-2097lo |
InChI-Schlüssel | AYZAQZJMQIXSLF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=NC(Cl)=C(Br)C=C1Br |
IUPAC-Name | 3,5-dibromo-2-chloro-6-methylpyridine |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Chlor-3,5-Dibromo-6-Methylpyridin, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur