Learn More
3,4,5-Trichlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11434304
Zum Warenkorb hinzufügen
3,4,5-Trichlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434304
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11434304
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12587.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33216-52-3
Summenformel C5H2Cl3N
Molekulargewicht (g/mol) 182.428
MDL-Nummer MFCD00051685
InChI-Schlüssel KKWRVUBDCJQHBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,4,5-trichloro, 3,4,5-trichloro-pyridine, pubchem11021, acmc-209hzc, ksc497k5t, 3,4,5-trichloropyridine, 3,4,5-trichloro pyridine, 3,4,5-trichloropyridine 1g
PubChem CID 3786531
IUPAC-Name 3,4,5-Trichlorpyridin
SMILES C1=C(C(=C(C=N1)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trichloropyridine
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Siedepunkt 213°C to 215°C
Menge 1 g
Beilstein 120542
Formelmasse 182.44
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog NumberA12587.06,A12587.03
Chargennummer10242248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/07/2022 Catalog NumberA12587.06,A12587.03,A12587.14
Chargennummer10114404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12587.06,A12587.03,A12587.14
Chargennummer10140221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12587.06,A12587.03,A12587.14
Chargennummer10222872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12587.06,A12587.03,A12587.14
Name des Produkts
3,4,5-Trichlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >