Learn More
2-Chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10245531
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245531
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10245531
Marke: Thermo Scientific Acros 332060250
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6609-64-9 | C2H4ClO3P | 142.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6609-64-9
Summenformel C2H4ClO3P
Molekulargewicht (g/mol) 142.48
MDL-Nummer MFCD00043138
InChI-Schlüssel SBMUNILHNJLMBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene chlorophosphate, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide, ethylene glycol chlorophosphate, soqdebhb^bsvusup@, 2-chloro-1,3,2??-dioxaphospholan-2-one, 2-chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, acmc-1b2u0, ethylene cycl-chlorophosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81087
IUPAC-Name 2-Chlor-1,3,2$l^{5}-Dioxaphospholan 2-Oxid
SMILES C1COP(=O)(O1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1, 3, 2-dioxaphospholane-2-oxide
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 11.0°C to 14.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.5500g/mL
Siedepunkt 98.0°C to 99.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4490 to 1.4540
Menge 25 g
Relative Dichte 1.55
Formelmasse 142.48
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest oder Folie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number332060250,332061000,332060050
ChargennummerA0462204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number332060250,332061000,332060050
ChargennummerA0455460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number332060250,332061000,332060050
ChargennummerA0442018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2023 Catalog Number332060250,332061000,332060050
ChargennummerA0390961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number332060250,332061000,332060050
Name des Produkts
2-Chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >